Tisk…
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 CZK
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18374046
CAS číslo: 1261236-29-6