Tisk…
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346313-1G OR346313-5G
APOSOR346313-1GEA 0 CZK
APOSOR346313-1G APOSOR346313-5G
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Vzorec: C₄H₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159755
CAS číslo: 85508-99-2