Tisk…
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 CZK
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01005832
CAS číslo: 1233123-61-9