Tisk…
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 11710 CZK
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233,063 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21362488
CAS číslo: 878744-22-0