Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346290-1G OR346290-5G
APOSOR346290-1GEA 0 CZK
APOSOR346290-1G APOSOR346290-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂
MW: 251.122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462174
CAS číslo: 51294-75-8