Tisk…
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 1620 CZK
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₄
Bod tání: 36…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935977
CAS číslo: 6296-54-4