Tisk…
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346257-1G OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA 0 CZK
APOSOR346257-1G APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Vzorec: C₉H₉ClOS
MW: 200,685 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981474
CAS číslo: 35515-31-2