Tisk…
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346252-1G OR346252-5G
APOSOR346252-1GEA 0 CZK
APOSOR346252-1G APOSOR346252-5G
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457739
CAS číslo: 187606-81-1