Tisk…
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346248-1G OR346248-500MG OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA 0 CZK
APOSOR346248-1G APOSOR346248-500MG APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144245
CAS číslo: 4687-24-5