Tisk…
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 0 CZK
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18259664
CAS číslo: 22701-40-2