Tisk…
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346239-1G OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA 0 CZK
APOSOR346239-1G APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457595
CAS číslo: 30186-39-1