Tisk…
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 CZK
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01327620
CAS číslo: 6337-34-4