Tisk…
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346234-1G OR346234-5G
APOSOR346234-1GEA 0 CZK
APOSOR346234-1G APOSOR346234-5G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07377304
CAS číslo: 183303-71-1