Tisk…

5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 CZK
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11584333
CAS číslo: 92545-96-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR