Tisk…
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 0 CZK
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11557830
CAS číslo: 91569-57-2