Tisk…
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 CZK
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571297
CAS číslo: 91182-89-7