2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR346215-1G
OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA
0
CZK
APOSOR346215-1G
APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₅Cl₂NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15142819 CAS číslo: 1208081-60-0 UN: 3261 ADR: 8,III |