Tisk…
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 11540 CZK
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₂Cl₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142815
CAS číslo: 1208081-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III