Tisk…
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 CZK
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142805
CAS číslo: 1208081-58-6