2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346179-1G
OR346179-500MG
APOSOR346179-1GEA
0
CZK
APOSOR346179-1G
APOSOR346179-500MG
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,577 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00154081 CAS číslo: 5695-72-7 |