Tisk…
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346178-1G OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA 0 CZK
APOSOR346178-1G APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06809614
CAS číslo: 31407-28-0