Tisk…
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 CZK
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09934571
CAS číslo: 113808-90-5