Tisk…
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346162-1G OR346162-500MG
APOSOR346162-1GEA 0 CZK
APOSOR346162-1G APOSOR346162-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09939992
CAS číslo: 294877-36-4