Tisk…
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346141-1G OR346141-500MG
APOSOR346141-1GEA 29920 CZK
APOSOR346141-1G APOSOR346141-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
MW: 124.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110312
CAS číslo: 57352-00-8