Tisk…
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 CZK
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662656
CAS číslo: 3920-37-4