Tisk…
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346123-1G OR346123-5G
APOSOR346123-1GEA 0 CZK
APOSOR346123-1G APOSOR346123-5G
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Vzorec: C₉H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085170
CAS číslo: 90563-68-1