Tisk…
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine
OR346119-5G
APOSOR346119-5GEA 2980 CZK
APOSOR346119-5G
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835107
CAS číslo: 89581-84-0
UN: 3261
ADR: 8,III