Tisk…
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346102-1G OR346102-5G
APOSOR346102-1GEA 0 CZK
APOSOR346102-1G APOSOR346102-5G
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052441
CAS číslo: 51814-18-7