Tisk…
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346089-1G OR346089-5G
APOSOR346089-1GEA 0 CZK
APOSOR346089-1G APOSOR346089-5G
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₄
MW: 261,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833029
CAS číslo: 95104-45-3