Tisk…
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346088-1G OR346088-5G
APOSOR346088-1GEA 0 CZK
APOSOR346088-1G APOSOR346088-5G
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₄
MW: 199,204 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028409
CAS číslo: 95104-43-1