Tisk…
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346081-1G OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA 6910 CZK
APOSOR346081-1G APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568328
CAS číslo: 1208081-63-3