5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346074-1G
OR346074-5G
APOSOR346074-1GEA
0
CZK
APOSOR346074-1G
APOSOR346074-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Vzorec:
C₁₄H₁₇N₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568310 CAS číslo: 1053656-50-0 |