Tisk…
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 6820 CZK
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Vzorec: C₇H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03033671
CAS číslo: 350682-24-5