Tisk…
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 CZK
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Vzorec: C₆H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09948347
CAS číslo: 5815-63-4