Tisk…
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 0 CZK
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06366748
CAS číslo: 771-28-8