Tisk…
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(N-hydroxycarbamimidoyl)piperidine-1-carboxylate
OR346057-1G OR346057-5G
APOSOR346057-1GEA 0 CZK
APOSOR346057-1G APOSOR346057-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₃
MW: 243,303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951950
CAS číslo: 280110-63-6