1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346056-1G
OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA
0
CZK
APOSOR346056-1G
APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₂₁N₃O₃ MW: 243,303 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568291 CAS číslo: 479080-30-3 |