Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR346026-1G
OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA
0
CZK
APOSOR346026-1G
APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉BrN₂O₃ MW: 297,105 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568214 CAS číslo: 1053656-27-1 |