Tisk…
Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346025-1G OR346025-5G
APOSOR346025-1GEA 0 CZK
APOSOR346025-1G APOSOR346025-5G
Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568211
CAS číslo: 40019-37-2