Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346024-1G
OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA
0
CZK
APOSOR346024-1G
APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568207 CAS číslo: 151098-14-5 |