5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345717-1G
OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA
6250
CZK
APOSOR345717-1G
APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₄H₅N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11574230 CAS číslo: 69785-94-0 |