Tisk…
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345711-1G OR345711-250MG
APOSOR345711-1GEA 5390 CZK
APOSOR345711-1G APOSOR345711-250MG
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16171717
CAS číslo: 105742-66-3