Tisk…
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 4530 CZK
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20644991
CAS číslo: 72411-89-3