4-Methoxypyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345702-1G
APOSOR345702-1GEA
3020
CZK
APOSOR345702-1G
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Vzorec:
C₅H₆N₂O MW: 110,114 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236840 CAS číslo: 20733-11-3 |