Tisk…
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 2070 CZK
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₄
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156994
CAS číslo: 60546-62-5