Tisk…
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
OR345568-25G
APOSOR345568-25GEA 1820 CZK
APOSOR345568-25G
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine
Vzorec: C₂₀H₂₁ClN₂
MW: 324,847 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411084
CAS číslo: 38092-89-6