Tisk…
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-methoxypicolinonitrile
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 7440 CZK
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
MW: 213.031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062679
CAS číslo: 717843-46-4