2-Hydrazino-5-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR345503-1G
OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA
16340
CZK
APOSOR345503-1G
APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₆IN₃ MW: 235,026 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09999999 CAS číslo: 77992-46-2 |