Tisk…
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345495-5G
APOSOR345495-5GEA 1660 CZK
APOSOR345495-5G
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774106
CAS číslo: 344296-05-5