Tisk…
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 4530 CZK
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142726
CAS číslo: 916737-77-4